Merck
ENA295068783
Enamine
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.1
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
UZTQYWLWRFMSSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)