Merck
ENA295068276
Enamine
3-amino-4-(piperidin-1-yl)-1lambda6-thiolane-1,1-dione dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.24
Número MDL:
Iupac Name
1,1-dioxido-4-(1-piperidinyl)tetrahydro-3-thienylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2S.2ClH/c10-8-6-14(12,13)7-9(8)11-4-2-1-3-5-11;;/h8-9H,1-7,10H2;2*1H
Clave InChI
SDKNFYXNZAEMQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64717
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64717
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)