Merck
ENA292596742
Enamine
2-amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Iupac Name
amino(4-tert-butylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(14)8-13/h4-7,11H,14H2,1-3H3
Clave InChI
SMXMZBBGTKLYTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
90
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61576
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)