ENA292596476
Enamine
4-methanesulfonyl-N-(propan-2-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
N-isopropyl-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-8(2)11-9-4-6-10(7-5-9)14(3,12)13/h4-8,11H,1-3H3
InChI key
KLWXJIXQZNBHRZ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62176
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)