ENA292596407
Enamine
6-chloro-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-one
About This Item
Iupac Name
6-chloro-3-methyl-2,3-dihydro-4H-1-benzothiopyran-4-one
Inchi Code
1S/C10H9ClOS/c1-6-5-13-9-3-2-7(11)4-8(9)10(6)12/h2-4,6H,5H2,1H3
Clave InChI
DHUYQXKNFPSYAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62057
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62057
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)