Merck
ENA292596208
Enamine
1-[(2-aminophenyl)methyl]piperidine-3-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.31
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-aminobenzyl)-3-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H19N3O/c14-12-6-2-1-4-10(12)8-16-7-3-5-11(9-16)13(15)17/h1-2,4,6,11H,3,5,7-9,14H2,(H2,15,17)
Clave InChI
SRIXXLIDYOTBPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61720
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)