Merck
ENA292595966
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)piperidine-4-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.73
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O2.ClH/c15-11-3-1-10(2-4-11)14-12(16)9-5-7-13-8-6-9;/h1-4,9,13,15H,5-8H2,(H,14,16);1H
Clave InChI
VVBULSOKISZZHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61554
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)