Merck
ENA282548575
Enamine
2-(4-aminopiperidine-1-carbonyl)phenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
2-[(4-amino-1-piperidinyl)carbonyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-9-5-7-14(8-6-9)12(16)10-3-1-2-4-11(10)15/h1-4,9,15H,5-8,13H2
Clave InChI
ICZMYPAEUHZWQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61268
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)