Merck
ENA282548142
Enamine
1-cyclopropylpentane-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-1,3-pentanedione
Inchi Code
1S/C8H12O2/c1-2-7(9)5-8(10)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
OWEWZFCREOKWIV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60576
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)