Merck
ENA258389754
Enamine
2-amino-2-(4-bromophenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.08
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-2-(4-bromophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H2,11,12)
Clave InChI
VRAHHDPULBZDGB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59888
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59888
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)