ENA258389650
Enamine
N-(1-{4-[(pyridin-3-yl)methoxy]phenyl}ethylidene)hydroxylamine
About This Item
Iupac Name
(1Z)-1-[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]ethanone oxime
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-11(16-17)13-4-6-14(7-5-13)18-10-12-3-2-8-15-9-12/h2-9,11H,10H2,1H3
Clave InChI
FEFARHSKJRBKEY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)