Merck
ENA250699123
Enamine
1-[2-(ethanesulfonyl)phenyl]piperidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.38
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-(ethylsulfonyl)phenyl]-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2O2S/c1-2-18(16,17)13-6-4-3-5-12(13)15-9-7-11(14)8-10-15/h3-6,11H,2,7-10,14H2,1H3
Clave InChI
RWHZGMSHDGVKGI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59384
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59384
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)