ENA250698688
Enamine
5-amino-2-ethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-ethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)13(10,11)12/h3-5H,2,9H2,1H3,(H2,10,11,12)
Clave InChI
OJUOFLJPVCJTOC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57082
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57082
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)