Merck
ENA250698562
Enamine
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
{1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)17-6-5-9(7-16)8-17/h1-4,9H,5-8,16H2
InChI key
ZPAJVKGSUPURKS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56568
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)