Merck
ENA250698337
Enamine
2,2-difluoro-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.12
Número MDL:
Iupac Name
difluoro(4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3N/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(10,11)5-12/h1-4H
Clave InChI
HNQWMZOIYDDHSO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55799
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)