ENA249152307
Enamine
1-bromo-4-(butan-2-yloxy)benzene
About This Item
Iupac Name
1-bromo-4-sec-butoxybenzene
Inchi Code
1S/C10H13BrO/c1-3-8(2)12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3
Clave InChI
WRGSCINCRHLIPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56133
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)