ENA245488087
Enamine
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Iupac Name
3-tert-butyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
Inchi Code
1S/C10H18O/c1-10(2,3)7-4-5-8-9(6-7)11-8/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
BWERZOKUEPUTTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)