ENA245487504
Enamine
1-(4-fluorophenyl)cyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(4-fluorophenyl)cyclopentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c12-10-5-3-9(4-6-10)11(13)7-1-2-8-11;/h3-6H,1-2,7-8,13H2;1H
Clave InChI
JPWHJFCLVUIHMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55790
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)