Merck
ENA245486972
Enamine
4-butylcyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.74
Número MDL:
Iupac Name
4-butylcyclohexanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21N.ClH/c1-2-3-4-9-5-7-10(11)8-6-9;/h9-10H,2-8,11H2,1H3;1H
Clave InChI
IVJFCBPULIPGFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)