Merck
ENA245486513
Enamine
3-chloro-6-[(oxolan-2-yl)methoxy]pyridine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.67
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-(tetrahydro-2-furanylmethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c12-8-3-4-9(13-10(8)11(14)15)17-6-7-2-1-5-16-7/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,14,15)
Clave InChI
JHXUKUDPZWDTMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54166
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54166
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)