Merck
ENA245486301
Enamine
6-(piperidin-1-yl)pyridine-3-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.74
Número MDL:
Iupac Name
6-(1-piperidinyl)-3-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N4.ClH/c12-11(13)9-4-5-10(14-8-9)15-6-2-1-3-7-15;/h4-5,8H,1-3,6-7H2,(H3,12,13);1H
Clave InChI
KLUNUAZTUORCBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54960
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54960
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)