Merck
ENA245486270
Enamine
6-chloro-3-(prop-2-en-1-yloxy)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.62
Número MDL:
Iupac Name
3-(allyloxy)-6-chloro-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-2-5-13-8-3-4-9(10)12-7(8)6-11/h2-4H,1,5H2
Clave InChI
BZKLCWNBRLBTSC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54523
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)