Merck
ENA245485810
Enamine
3-(3-carbamoylpiperidin-1-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
EUR 107,80
1 G
EUR 140,80
2 G
EUR 230,80
5 G
EUR 320,80
10 G
EUR 500,80
20 G
EUR 905,80
25 G
EUR 1.040,80
50 G
EUR 1.850,80
Referencia (SKU) del distribuidor: 10T-0605-500MG
EUR 107,80
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
EUR 107,80
1 G
EUR 140,80
2 G
EUR 230,80
5 G
EUR 320,80
10 G
EUR 500,80
20 G
EUR 905,80
25 G
EUR 1.040,80
50 G
EUR 1.850,80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.24
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: 10T-0605-500MG
EUR 107,80
Se envía en 21 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[3-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c10-9(14)7-2-1-4-11(6-7)5-3-8(12)13/h7H,1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
InChI key
SKSOTLDJSIVFBV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53260