ENA245485707
Enamine
6-bromo-2-[2-(4-fluorophenyl)ethenyl]quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
6-bromo-2-[(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenyl]-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H11BrFNO2/c19-12-4-8-17-15(9-12)16(18(22)23)10-14(21-17)7-3-11-1-5-13(20)6-2-11/h1-10H,(H,22,23)/b7-3+
Clave InChI
UTBXUAKTXDJPAG-XVNBXDOJSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53103
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)