Merck
ENA245485326
Enamine
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.11
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-7-ethyl-5H-[1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
Inchi Code
1S/C7H6BrN3OS/c1-2-4-3-5(12)11-7(9-4)13-6(8)10-11/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
YUWKSPYNEOVDQO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)