Merck
ENA245485308
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]pyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2-oxiranylmethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7-2-1-3-8(7)4-6-5-10-6/h6H,1-5H2
InChI key
ZNCCGGMWVUBVBO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
pictograms
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50559
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)