Merck
ENA238713549
Enamine
{[(2-chlorophenyl)methylidene]amino}thiourea
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.69
MDL number:
mp
208-210
Iupac Name
2-chlorobenzaldehyde thiosemicarbazone
Inchi Code
1S/C8H8ClN3S/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-11-12-8(10)13/h1-5H,(H3,10,12,13)/b11-5+
InChI key
ZGPJVXICCFYSRT-VZUCSPMQSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52259
Melting Point
208-210
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52259
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)