Merck
ENA238713540
Enamine
tert-butyl N-[cyano(4-fluorophenyl)methyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
119-120
Iupac Name
tert-butyl cyano(4-fluorophenyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H15FN2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-11(8-15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
KQBSNWWWJORUED-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
Melting Point
119-120
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52246
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)