Merck
ENA238713412
Enamine
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.52
Número MDL:
Iupac Name
2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2.ClH/c9-8(10)6-5-12-4-2-1-3-7(12)11-6;/h1-5,8H;1H
Clave InChI
QMCXXXOZPLWPGC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)