Merck
ENA238713189
Enamine
3,3-dimethylmorpholine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3-dimethylmorpholine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-6(2)5-8-4-3-7-6/h7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
HEYGLTRAXBZNAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51940
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)