Merck
ENA238712901
Enamine
(3-bromobutyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-bromobutyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H13Br/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Inchi Key
BVPCLVMIRNEUBW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51433
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)