ENA238712890
Enamine
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-9(12)8-3-4-10-11(7-8)14-6-5-13-10;/h3-4,7,9H,2,5-6,12H2,1H3;1H
Clave InChI
ZDNOQRUYGFPSHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)