Merck
ENA238712853
Enamine
3-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-2-1-3-9(6-7)13-11(16)12-8-4-5-8/h1-3,6,8H,4-5H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
Clave InChI
GSWYSHNMCULROB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51363
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)