ENA238711886
Enamine
2-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
About This Item
mp
156-158
Iupac Name
(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H4N2O2S2/c7-3(8)1-9-4-6-5-2-10-4/h2H,1H2,(H,7,8)
Clave InChI
DZXGDEPWZLFUEA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Melting Point
156-158
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49810
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)