Merck
ENA238711808
Enamine
7-chloro-5-(propan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-chloro-5-isopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9ClN4/c1-5(2)6-3-7(9)13-8(12-6)10-4-11-13/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
Clave InChI
LLVPPVYOAOQENB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49704
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)