Merck
ENA238711801
Enamine
4-fluoro-N-[(thiophen-2-yl)methyl]aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.73
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-N-(2-thienylmethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10FNS.ClH/c12-9-3-5-10(6-4-9)13-8-11-2-1-7-14-11;/h1-7,13H,8H2;1H
Clave InChI
ZQEDZDNJYVMSLF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49697
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)