Merck
ENA238711649
Enamine
[(3,4-difluorophenyl)methyl](ethyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.65
Número MDL:
Iupac Name
N-(3,4-difluorobenzyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-2-12-6-7-3-4-8(10)9(11)5-7;/h3-5,12H,2,6H2,1H3;1H
Clave InChI
DUGSVGFBYSVWDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49095
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49095
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)