Merck
ENA238711622
Enamine
2-(1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
107.11
MDL number:
Iupac Name
1H-pyrazol-1-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C5H5N3/c6-2-5-8-4-1-3-7-8/h1,3-4H,5H2
InChI key
KQULXIRGBBDZKY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
pictograms
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-48681
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)