Merck
ENA238711569
Enamine
1-[3-(aminomethyl)phenyl]-3-(3-methylphenyl)urea
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-(aminomethyl)phenyl]-N'-(3-methylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C15H17N3O/c1-11-4-2-6-13(8-11)17-15(19)18-14-7-3-5-12(9-14)10-16/h2-9H,10,16H2,1H3,(H2,17,18,19)
Clave InChI
JMGHBGDVNXGGGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)