Merck
ENA238711534
Enamine
3-(2-methoxyethoxy)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-11-5-6-12-9-4-2-3-8(10)7-9/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
Clave InChI
RNNUSMIPHMAFKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45486
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45486
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)