Merck
ENA238711045
Enamine
2-{4-[(pyridin-3-yl)methoxy]phenyl}acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.26
MDL number:
Iupac Name
[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H12N2O/c15-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-11-13-2-1-9-16-10-13/h1-6,9-10H,7,11H2
InChI key
DLLACNZUXKDFFW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44024
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)