Merck
ENA238710965
Enamine
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-6-8(9(13)14)7(2)12(11-6)10(3,4)5/h1-5H3,(H,13,14)
Clave InChI
UORJTRNJVITXTP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43824
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43824
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)