Merck
ENA238710834
Enamine
1-amino-4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.75
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-amino-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-10(2,3)8-4-6-11(12,7-5-8)9(13)14;/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
GJSIHGMVBVDEET-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)