ENA238710256
Enamine
7-chloro-5-(methoxymethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
(7-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5-yl)methyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H7ClN4O/c1-13-3-5-2-6(8)12-7(11-5)9-4-10-12/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
Clave InChI
LEULZFQQXCHCAL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)