Merck
ENA238710116
Enamine
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
4-(1H-pyrazol-1-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-4-10-11(7-1)8-2-5-9-6-3-8;;/h1,4,7-9H,2-3,5-6H2;2*1H
Clave InChI
LTPXWAXYEKDNKN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43014
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)