ENA196830323
Enamine
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
mp
112-113
Iupac Name
2-[(4-bromophenyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2S/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BOZTVOOYSYAINR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)