Merck
ENA196830005
Enamine
1-(2,6-difluorophenyl)propan-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,6-difluorophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11F2N.ClH/c1-6(12)5-7-8(10)3-2-4-9(7)11;/h2-4,6H,5,12H2,1H3;1H
Clave InChI
MDIBMDIWHFUNPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45039
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45039
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)