Merck
ENA189566383
Enamine
methyl[1-(thiophen-2-yl)ethyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.24
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(2-thienyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H11NS/c1-6(8-2)7-4-3-5-9-7/h3-6,8H,1-2H3
Clave InChI
IPSPCSZFJRJGMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43094
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)