Merck
ENA187622824
Enamine
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.62
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H7NO3.ClH/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13-7)9(11)12;/h1-4H,10H2,(H,11,12);1H
InChI key
ZYYGHAVYEZEPPM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42074
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)