ENA187622790
Enamine
3-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-(2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c10-6(11)2-5-9-4-1-3-8-7(9)12;/h1,3-4H,2,5H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
AVDPBFOBSNQKKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42636
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)